Imprimer
Acide 4-({[(2-méthyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic Acid (cis- and trans- mixture), 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
B3248-25G B3248-5G
TCIAB3248-25GEA 314 EUR
TCIAB3248-25G TCIAB3248-5G
Acide 4-({[(2-méthyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-({[(2-méthyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453262
Numéro CAS: 130309-46-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %