Imprimer
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]triphenylphosphine nickel(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B3235-1G B3235-200MG
TCIAB3235-1GEA 194 EUR
TCIAB3235-1G TCIAB3235-200MG
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]triphenylphosphine nickel(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]triphenylphosphine nickel(II) dichloride
Formule: C₄₅H₅₁Cl₂N₂NiP
Numéro MDL: MFCD12545958
Numéro CAS: 903592-98-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %