Imprimer
Méthanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
B3231-5G B3231-25G
TCIAB3231-5GEA 31.9 EUR
TCIAB3231-5G TCIAB3231-25G
Méthanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Méthanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₉H₁₈N₂O₃S
MW: 234.32 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798173
Numéro CAS: 342789-81-5
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fb9378f5316f03a4246f5aaf579942c2e546d11&vid=5fb9378f5316f03a4246f5aaf579942c2e546d11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C