Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-D-2-phenylglycine, BOC-D-alpha-phenylglycine, Boc-D-Phg-OH
B3230-1G B3230-5G
TCIAB3230-1GEA 23.1 EUR
TCIAB3230-1G TCIAB3230-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00062043
Numéro CAS: 33125-05-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -135.0 to -145.0 deg (C=1, EtOH)