Imprimer
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0) ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pd(DIPHOS)2, Pd(dppe)2
B3224-1G B3224-5G
TCIAB3224-1GEA 80.3 EUR
TCIAB3224-1G TCIAB3224-5G
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0) ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Formule: C₅₂H₄₈P₄Pd
MW: 903.27 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009880
Numéro CAS: 31277-98-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %