Imprimer
4'-(4-Bromophényl)-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3218-1G B3218-5G
TCIAB3218-1GEA 68.2 EUR
TCIAB3218-1G TCIAB3218-5G
4'-(4-Bromophényl)-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4'-(4-Bromophényl)-2,2':6',2''-terpyridine
Formule: C₂₁H₁₄BrN₃
Numéro MDL: MFCD06796984
Numéro CAS: 89972-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C