Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Phg-OH, BOC-L-alpha-phenylglycine, Boc-D-Phg-OH, N-Boc-L-2-phenylglycine
B3211-25G B3211-5G
TCIAB3211-25GEA 78.1 EUR
TCIAB3211-25G TCIAB3211-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-2-phenylglycine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00065588
Numéro CAS: 2900-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +137.0 to +147.0 deg (C=1, EtOH)