Imprimer
4-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Aspartic acid beta-benzyl ester, β-Benzyl L-aspartate, H-Asp(obzl)-OH, beta-Benzyl L-aspartate, L-Aspartic acid 4-benzyl ester, L-Aspartic Acid 4-Benzyl Ester, beta-Benzyl L-Aspartate, H-Asp(OBzl)-OH, 4-Benzyl L-Aspartate, H-Asp(OBn)-OH, L-Aspartic Acid beta-Benzyl Ester, L-Aspartic acid β-benzyl ester
B3209-5G B3209-25G
TCIAB3209-5GEA 17.6 EUR
TCIAB3209-5G TCIAB3209-25G
4-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Benzyl-L-aspartate
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223.23 g/mol
Point de fusion: 221°C
Numéro MDL: MFCD00037208
Numéro CAS: 2177-63-1
EINECS: 218-541-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 ~ +30.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)