(S,S'')-2,2''-Bis[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]-1,1''-biferrocene 98,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
B3197-100MG
B3197-500MG
TCIAB3197-100MGEA
91.3
EUR
TCIAB3197-100MG
TCIAB3197-500MG
(S,S'')-2,2''-Bis[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]-1,1''-biferrocene 98,0 Titrimetric
(S,S'')-2,2''-Bis[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]-1,1''-biferrocene
Formule:
C₃₂H₃₆Fe₂N₂O₂ MW: 592.34 g/mol |
Numéro CAS:
190601-12-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |