Imprimer
(R,R'')-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-biferrocene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B3196-100MG B3196-500MG
TCIAB3196-100MGEA 194 EUR
TCIAB3196-100MG TCIAB3196-500MG
(R,R'')-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-biferrocene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R,R'')-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-biferrocene
Formule: C₄₄H₃₆Fe₂P₂
MW: 738.41 g/mol
Numéro CAS: 136274-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -151.0 to -167.0 deg (C=0.2, CHCl3)