Imprimer
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde
B3190-25G B3190-5G
TCIAB3190-25GEA 156 EUR
TCIAB3190-25G TCIAB3190-5G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₇NO
MW: 203.28 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02258902
Numéro CAS: 22065-85-6
EINECS: 244-757-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %