Imprimer
Biotin pentafluorophenyl ester (PFP-Biotin) ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B3173-50MG B3173-250MG
TCIAB3173-50MGEA 44 EUR
TCIAB3173-50MG TCIAB3173-250MG
Biotin pentafluorophenyl ester (PFP-Biotin) ≥97.0% (par HPLC)
Biotin pentafluorophenyl ester (PFP-Biotin)
Formule: C₁₆H₁₅F₅N₂O₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09952636
Numéro CAS: 120550-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.60 to 7.60 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +39.0 to +43.0 deg (C=1, DMF)