5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, 5-tert-Butyl N-Fmoc-L-glutamate
B3167-25G
B3167-5G
TCIAB3167-25GEA
50.6
EUR
TCIAB3167-25G
TCIAB3167-5G
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formule:
C₂₄H₂₇NO₆ MW: 425.48 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00037135 Numéro CAS: 71989-18-9 EINECS: 276-253-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 87.0 to 93.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -10.0 deg (C=1, MeOH) |