β-Methasone dipropionate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B3166-1G
B3166-5G
TCIAB3166-1GEA
67.1
EUR
TCIAB3166-1G
TCIAB3166-5G
β-Methasone dipropionate ≥97.0% (par HPLC)
beta-Methasone dipropionate
Formule:
C₂₈H₃₇FO₇ |
Numéro MDL:
MFCD00133140 Numéro CAS: 5593-20-4 EINECS: 227-005-2 Merck Index: 14,01180 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +66.0 to +72.0 deg (C=1, Dioxane) |