Imprimer
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), 1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene-palladium dichloride, Dichloro[1,1'-bis(di-t-butylphosphino)ferrocene]palladium(II), Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
B3160.0005 B3160-1G B3160-5G
TCIAB3160.0005EA 0 EUR
TCIAB3160.0005 TCIAB3160-1G TCIAB3160-5G
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
MW: 651.75 g/mol
Numéro MDL: MFCD08064219
Numéro CAS: 95408-45-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73ab97fc15bb9a65679d939f7a5a63ba82d98fe5&vid=73ab97fc15bb9a65679d939f7a5a63ba82d98fe5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %