Imprimer
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3150-25G B3150-5G
TCIAB3150-25GEA 55 EUR
TCIAB3150-25G TCIAB3150-5G
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₂₃H₂₅NO₆
Numéro MDL: MFCD00037131
Numéro CAS: 71989-14-5
EINECS: 276-251-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -27.0 deg (C=1, DMF)