Imprimer
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
B3102-1G B3102-100MG
TCIAB3102-1GEA 109 EUR
TCIAB3102-1G TCIAB3102-100MG
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine
Formule: C₁₆H₁₇N₃O₅
Point de fusion: 207°C
Numéro MDL: MFCD00010115
Numéro CAS: 4836-13-9
EINECS: 225-421-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +87.0 to +93.0 deg (C=0.25, MeOH)