Imprimer
4-Bromo-4',4''-dimethyltriphenylamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-4,4-dimethyltriphenylamine, 4-Bromo-N,N-di-p-tolylaniline
B3089-1G B3089-5G
TCIAB3089-1GEA 57.2 EUR
TCIAB3089-1G TCIAB3089-5G
4-Bromo-4',4''-dimethyltriphenylamine ≥95.0% (par GC)
4-Bromo-4',4''-dimethyltriphenylamine
Formule: C₂₀H₁₈BrN
Numéro MDL: MFCD03093258
Numéro CAS: 58047-42-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C