Imprimer
N-Benzyl-2-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzylnaphthalen-2-amine
B3088-25G B3088-5G B3088-1G
TCIAB3088-25GEA 905 EUR
TCIAB3088-25G TCIAB3088-5G TCIAB3088-1G
N-Benzyl-2-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
N-Benzyl-2-naphthylamine
Formule: C₁₇H₁₅N
MW: 233.31 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00144848
Numéro CAS: 13672-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C