N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B3087-1G
B3087-5G
TCIAB3087-1GEA
70.4
EUR
TCIAB3087-1G
TCIAB3087-5G
N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine ≥99.0% (par HPLC)
N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine
Formule:
C₃₇H₃₅N₃O₇ Point de fusion: 119°C |
Numéro MDL:
MFCD00010114 Numéro CAS: 67219-55-0 EINECS: 266-605-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +56.0 to +60.0 deg (C=1, MeOH) |