Imprimer
N-Benzylglycine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bzl-Gly-OH·HCl, Bzl-Gly-OH.HCl
B3075-25G B3075-5G
TCIAB3075-25GEA 116 EUR
TCIAB3075-25G TCIAB3075-5G
N-Benzylglycine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
N-Benzylglycine hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO₂·HCl
MW: 201.7 g/mol
Point de fusion: 228°C
Numéro MDL: MFCD00156934
Numéro CAS: 7689-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %