Imprimer
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-ε-(tert-Butoxycarbonyl)-N-ɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid, N-ε-Boc-N-ɑ-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(Boc)-OH
B3072-25G B3072-5G
TCIAB3072-25GEA 101 EUR
TCIAB3072-25G TCIAB3072-5G
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-boc-L-lysine
Formule: C₂₆H₃₂N₂O₆
MW: 468.55 g/mol
Point de fusion: 124°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037138
Numéro CAS: 71989-26-9
EINECS: 276-256-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -14.0 deg (C=1, DMF)