Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Amino-2,2-dimethylpropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-Boc-2,2-dimethyl-1,3-diaminopropane, tert-Butyl (3-amino-2,2-dimethylpropyl)carbamate, N-Boc-2,2-dimethyl-1,3-propanediamine
B3052-5G B3052-1G
TCIAB3052-5GEA 250 EUR
TCIAB3052-5G TCIAB3052-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076212
Numéro CAS: 292606-35-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c7cd502a3a8b033de22c897cdce651680fe699e&vid=9745afe3a710f09b93bf9c848c0d2a7f55ecd42e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C