Imprimer
5-Bromo-2-iodopyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3040-1G B3040-5G
TCIAB3040-1GEA 35.2 EUR
TCIAB3040-1G TCIAB3040-5G
5-Bromo-2-iodopyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-iodopyrimidine
This product is unavailable in the U.S.
Formule: C₄H₂BrIN₂
Numéro MDL: MFCD01318111
Numéro CAS: 183438-24-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C