Imprimer
4-Benzamidopiperidine hydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Piperidyl)benzamide
B3025-25G B3025-5G
TCIAB3025-25GEA 275 EUR
TCIAB3025-25G TCIAB3025-5G
4-Benzamidopiperidine hydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Benzamidopiperidine hydrate
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204.27 g/mol
Point de fusion: 137°C
Numéro MDL: MFCD01314226
Numéro CAS: 33953-37-6
EINECS: 251-759-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
Water max. 5.0 %