Imprimer
Benzo[cd]indol-2(1H)-one ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Naphthostyril, Naphtholactam, Benz[cd]indol-2(1H)-one
B3023-25G B3023-5G
TCIAB3023-25GEA 192 EUR
TCIAB3023-25G TCIAB3023-5G
Benzo[cd]indol-2(1H)-one ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Formule: C₁₁H₇NO
Numéro MDL: MFCD00009748
Numéro CAS: 130-00-7
EINECS: 204-973-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C