Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-D-leucine, Boc-D-Leu-OH
B3007-25G B3007-5G
TCIAB3007-25GEA 102 EUR
TCIAB3007-25G TCIAB3007-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00038294
Numéro CAS: 16937-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +28.0 deg (C=2, AcOH)
Water 5.0 to 9.0 %