Imprimer
2-Bromo-1-(3-pyridinyl)éthanone, bromhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
B3006-5G B3006-25G
TCIAB3006-5GEA 51.7 EUR
TCIAB3006-5G TCIAB3006-25G
2-Bromo-1-(3-pyridinyl)éthanone, bromhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Bromo-1-(3-pyridinyl)éthanone, bromhydrate
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 280.95 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052182
Numéro CAS: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %