Imprimer
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol ≥85.0% (par GC) (contains Mono- and Tri-substituted Product)
Fournisseur: TCI
Attention
B3003-25G B3003-500G
TCIAB3003-25GEA 18.7 EUR
TCIAB3003-25G TCIAB3003-500G
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol ≥85.0% (par GC) (contains Mono- and Tri-substituted Product)
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol
Formule: C₁₂H₂₂O₃
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 124°C
Numéro MDL: MFCD00035791
Numéro CAS: 682-09-7
EINECS: 211-661-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %