Imprimer
1-Benzyl-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Glutamic Acid 1-Benzyl Ester, H-Glu-OBzl, (S)-4-Amino-5-(benzyloxy)-5-oxopentanoic acid
B2996-1G B2996-5G
TCIAB2996-1GEA 29.7 EUR
TCIAB2996-1G TCIAB2996-5G
1-Benzyl-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Benzyl-L-glutamate
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00037312
Numéro CAS: 13030-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ff41d099500fec64d232d3ab8943618ef363fb&vid=c9dc810a86cd62d4f1a8667e876e26766726e294&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)