1-Benzyl-D-aspartate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(R)-3-Amino-4-(benzyloxy)-4-oxobutanoic acid, H-D-Asp-OBzl, D-Aspartic Acid 1-Benzyl Ester
B2993-1G
B2993-5G
TCIAB2993-1GEA
35.2
EUR
TCIAB2993-1G
TCIAB2993-5G
1-Benzyl-D-aspartate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Benzyl-D-aspartate
Formule:
C₁₁H₁₃NO₄ MW: 223.23 g/mol Point de fusion: 176°C |
Numéro MDL:
MFCD00037289 Numéro CAS: 79337-40-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |