N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-glutamic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B2987-25G
B2987-5G
TCIAB2987-25GEA
136
EUR
TCIAB2987-25G
TCIAB2987-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-glutamic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-glutamic acid
Formule:
C₁₀H₁₇NO₆ |
Numéro MDL:
MFCD00190790 Numéro CAS: 34404-28-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +12.0 to +16.0 deg (C=1, MeOH) |