Imprimer
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2986-25G B2986-5G
TCIAB2986-25GEA 434 EUR
TCIAB2986-25G TCIAB2986-5G
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Numéro MDL: MFCD00460757
Numéro CAS: 71101-89-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %