N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-methionine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(methylthio)butanoic acid, Boc-D-Met-OH, N-Boc-D-methionine
B2967-25G
B2967-5G
TCIAB2967-25GEA
141
EUR
TCIAB2967-25G
TCIAB2967-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-methionine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-methionine
Formule:
C₁₀H₁₉NO₄S MW: 249.33 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00038256 Numéro CAS: 5241-66-7 EINECS: 226-043-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +19.0 to +25.0 deg (C=1, MeOH) |