Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-tyrosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Tyr-OH, N-Boc-D-tyrosine
B2963-1G B2963-5G
TCIAB2963-1GEA 45.1 EUR
TCIAB2963-1G TCIAB2963-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-tyrosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-tyrosine
Formule: C₁₄H₁₉NO₅
MW: 281.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063030
Numéro CAS: 70642-86-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -4.0 deg (C=2, AcOH)