Imprimer
Glycerol dimethacrylate(mixture of 1,2- and 1,3-form) ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B2938-25G B2938-500G
TCIAB2938-25GEA 18.7 EUR
TCIAB2938-25G TCIAB2938-500G
Glycerol dimethacrylate(mixture of 1,2- and 1,3-form) ≥90.0% (par GC) stabilisé
Glycerol dimethacrylate(mixture of 1,2- and 1,3-form)
Formule: C₁₁H₁₆O₅
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 172°C
Numéro MDL: MFCD00066299
Numéro CAS: 1830-78-0
EINECS: 217-388-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0% (total of isomer)