Imprimer
1,10-Bis(acryloyloxy)decane ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Decamethylene Glycol Diacrylate, 1,10-Decanediol Diacrylate, Decane-1,10-diyl diacrylate
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
B2937-25G B2937-500G B2937-100G
TCIAB2937-25GEA 38.5 EUR
TCIAB2937-25G TCIAB2937-500G TCIAB2937-100G
1,10-Bis(acryloyloxy)decane ≥90.0% (par GC) stabilisé
1,10-Bis(acryloyloxy)decane
Formule: C₁₆H₂₆O₄
MW: 282.38 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD00080453
Numéro CAS: 13048-34-5
EINECS: 235-922-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %