Imprimer
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2907-1G B2907-5G
TCIAB2907-1GEA 27.5 EUR
TCIAB2907-1G TCIAB2907-5G
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
Numéro MDL: MFCD05861479
Numéro CAS: 196929-78-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +6.0 deg (C=1, CHCl3)