Imprimer
Benzyloxyacetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Benzyloxy)acetic acid
B2876-1G B2876-5G
TCIAB2876-1GEA 17.6 EUR
TCIAB2876-1G TCIAB2876-5G
Benzyloxyacetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Benzyloxyacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00274211
Numéro CAS: 30379-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %