Imprimer
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(5-Hydroxypentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(5-Hydroxypentyl)carbamate, tert-Butyl (5-hydroxypentyl)carbamate, N-Boc-5-aminopentanol, 5-(Boc-amino)-1-pentanol
B2869-25G B2869-5G
TCIAB2869-25GEA 462 EUR
TCIAB2869-25G TCIAB2869-5G
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 97,0 GC_ASSAY_METHOD
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol
Formule: C₁₀H₂₁NO₃
MW: 203.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862955
Numéro CAS: 75178-90-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %