5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
[3,5-Bis(hydroxymethyl)phenoxy]-tert-butyldiphenylsilane
B2866-1G
B2866-5G
TCIAB2866-1GEA
399
EUR
TCIAB2866-1G
TCIAB2866-5G
5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol ≥98.0% (par HPLC)
5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol
Formule:
C₂₄H₂₈O₃Si |
Numéro CAS:
482627-84-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |