Imprimer
1,9-Bis(acryloyloxy)nonane ≥92.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nonanediol Diacrylate, Nonamethylene Glycol Diacrylate
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
B2863-25G B2863-500G
TCIAB2863-25GEA 17.6 EUR
TCIAB2863-25G TCIAB2863-500G
1,9-Bis(acryloyloxy)nonane ≥92.0% (par GC) stabilisé
1,9-Bis(acryloyloxy)nonane
Formule: C₁₅H₂₄O₄
MW: 268.35 g/mol
Point d'éclair: 164°C
Numéro MDL: MFCD00080592
Numéro CAS: 107481-28-7
EINECS: 484-500-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %