Imprimer
tert-Butyl [bis(4-methoxyphenyl)phosphinyloxy]carbamate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: O-[Bis(4-methoxyphenyl)phosphinyl]-N-Boc-hydroxylamine, O-[Bis(4-methoxyphenyl)phosphinyl]-N-(tert-butoxycarbonyl)hydroxylamine, [Bis(4-methoxyphenyl)phosphinyloxy]carbamic Acid tert-Butyl Ester
B2857-1G B2857-5G
TCIAB2857-1GEA 182 EUR
TCIAB2857-1G TCIAB2857-5G
tert-Butyl [bis(4-methoxyphenyl)phosphinyloxy]carbamate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
tert-Butyl [bis(4-methoxyphenyl)phosphinyloxy]carbamate
Formule: C₁₉H₂₄NO₆P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 619333-95-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %