Brassinazole ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B2829-10MG
B2829-100MG
TCIAB2829-10MGEA
238
EUR
TCIAB2829-10MG
TCIAB2829-100MG
Brassinazole ≥93.0% (par HPLC)
Brassinazole
Formule:
C₁₈H₁₈ClN₃O |
Numéro MDL:
MFCD08276319 Numéro CAS: 224047-41-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |