Imprimer
2-(2-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromophenylboronic Acid Pinacol Ester, 1-Bromo-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
B2828-1G B2828-5G
TCIAB2828-1GEA 145 EUR
TCIAB2828-1G TCIAB2828-5G
2-(2-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-(2-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₂H₁₆BBrO₂
MW: 282.97 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276318
Numéro CAS: 269410-06-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %