Imprimer
Benzyl-2-bromoethyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((2-Bromoethoxy)methyl)benzene, Benzyloxyethyl Bromide, (2-Bromoethoxymethyl)benzene
B2817-25G B2817-5G
TCIAB2817-25GEA 123 EUR
TCIAB2817-25G TCIAB2817-5G
Benzyl-2-bromoethyl ether ≥97.0% (par GC)
Benzyl-2-bromoethyl ether
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD01321307
Numéro CAS: 1462-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %