Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2810-1G B2810-5G
TCIAB2810-1GEA 90.2 EUR
TCIAB2810-1G TCIAB2810-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD06804536
Numéro CAS: 480452-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %