Imprimer
9-Benzylcarbazole-3-carboxaldehyde ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B2804-1G B2804-5G
TCIAB2804-1GEA 94.6 EUR
TCIAB2804-1G TCIAB2804-5G
9-Benzylcarbazole-3-carboxaldehyde ≥97.0% (sur base azote total)
9-Benzylcarbazole-3-carboxaldehyde
Formule: C₂₀H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00403522
Numéro CAS: 54117-37-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C