Imprimer
Bis(4-cyanophenyl)ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2790-25G B2790-5G
TCIAB2790-25GEA 436 EUR
TCIAB2790-25G TCIAB2790-5G
Bis(4-cyanophenyl)ether ≥98.0% (par GC)
Bis(4-cyanophenyl)ether
Formule: C₁₄H₈N₂O
Point d'ébullition: 220°C
Numéro CAS: 6508-04-9
EINECS: 229-399-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C