Imprimer
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2764-25G B2764-5G
TCIAB2764-25GEA 161 EUR
TCIAB2764-25G TCIAB2764-5G
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine ≥97.0% (par GC)
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Formule: C₁₇H₁₈F₂N₂
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00038660
Numéro CAS: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C